Pyridiniumfluorochromat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0727-25G
PC0727-5G
APOSPC0727-25GEA
154
EUR
APOSPC0727-25G
APOSPC0727-5G
Pyridiniumfluorochromat 98%
Pyridinium fluorochromate
Formel:
C₅H₆CrFNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151617 CAS-Nummer: 83042-08-4 UN: 1479 ADR: 5.1,II |