(±)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid
PC0742-1G
APOSPC0742-1GEA 92.8 EUR
APOSPC0742-1G
(±)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure
(±)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Molecular Weight: 234,17 g/mol
Siedepunkt: 105…107 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 43…45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066637
CAS-Nummer: 81655-41-6