1-(4-Fluorophenyl)-3-(2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4'-Fluoro-2-hydroxychalcone
PC0778-1G
APOSPC0778-1GEA 84.1 EUR
APOSPC0778-1G
1-(4-Fluorophenyl)-3-(2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one
1-(4-Fluorophenyl)-3-(2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one
Formel: C₁₅H₁₁FO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788512
CAS-Nummer: 76626-08-9