4-(Pentafluorthio)anilin 98+%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC0780-1G PC0780-5G PC0780-25G
APOSPC0780-1GEA 0 EUR
APOSPC0780-1G APOSPC0780-5G APOSPC0780-25G
4-(Pentafluorthio)anilin 98+%
4-(Pentafluorthio)anilin
Formel: C₆H₆F₅NS
Schmelzpunkt: 64…67 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01076203
CAS-Nummer: 2993-24-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR