2,3,4,5,6-Pentafluoro-DL-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-3-(pentafluorophenyl)propionic acid, 2-Amino-3-(pentafluorophenyl)propanoic acid
PC0781-250MG
APOSPC0781-250MGEA 125 EUR
APOSPC0781-250MG
2,3,4,5,6-Pentafluoro-DL-phenylalanine 97%
2,3,4,5,6-Pentafluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₆F₅NO₂
Molecular Weight: 255,141 g/mol
Schmelzpunkt: 254…258 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00054668
CAS-Nummer: 3321-96-8