3-Bromphenylsulfurpentafluorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-3-(pentafluorosulphanyl)benzene
PC0782-1G PC0782-25G PC0782-5G
APOSPC0782-1GEA 348 EUR
APOSPC0782-1G APOSPC0782-25G APOSPC0782-5G
3-Bromphenylsulfurpentafluorid 95%
3-Bromphenylsulfurpentafluorid
Formel: C₆H₄BrF₅S
Molecular Weight: 283.06 g/mol
Dichte: 1.831 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03425927
CAS-Nummer: 672-30-0