2-Fluor-4-(trifluormethyl)zimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0783-10G
PC0783-5G
PC0783-1G
APOSPC0783-10GEA
0
EUR
APOSPC0783-10G
APOSPC0783-5G
APOSPC0783-1G
2-Fluor-4-(trifluormethyl)zimtsäure 98%
2-Fluor-4-(trifluormethyl)zimtsäure
Formel:
C₁₀H₆F₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236292 CAS-Nummer: 262608-88-8 |