5-Nitro-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0786-10G
PC0786-5G
APOSPC0786-10GEA
200
EUR
APOSPC0786-10G
APOSPC0786-5G
5-Nitro-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde 97%
5-Nitro-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde
Formel:
C₁₄H₈F₃NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03001331 CAS-Nummer: 217186-14-6 |