3-Iodphenylsulfurpentafluorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Iodo-3-(pentafluorosulphanyl)benzene
PC0787-1G
APOSPC0787-1GEA 212 EUR
APOSPC0787-1G
3-Iodphenylsulfurpentafluorid
3-Iodphenylsulfurpentafluorid
Formel: C₆H₄F₅IS
Molecular Weight: 330.575 g/mol
Siedepunkt: 57 °C/0.75mmHg
Dichte: 2.06 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03788513
CAS-Nummer: 286947-67-9