2,2,3,3-Tetrafluor-1,4-benzodioxan
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0789-1G
APOSPC0789-1GEA
261
EUR
APOSPC0789-1G
2,2,3,3-Tetrafluor-1,4-benzodioxan
2,2,3,3-Tetrafluor-1,4-benzodioxan
Formel:
C₈H₄F₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236308 CAS-Nummer: 94767-47-2 |