4-Iodphenylsulfurpentafluorid

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC0790-1G PC0790-5G PC0790-10G
APOSPC0790-1GEA 194 EUR
APOSPC0790-1G APOSPC0790-5G APOSPC0790-10G
4-Iodphenylsulfurpentafluorid
4-Iodphenylsulfurpentafluorid
Formel: C₆H₄F₅IS
Molecular Weight: 330.600 g/mol
Siedepunkt: 50 °C/0.75mmHg
Schmelzpunkt: 36 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03788514
CAS-Nummer: 286947-68-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR