4-(Pentafluorthio)phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxyphenylsulphur pentafluoride
PC0794-1G PC0794-5G
APOSPC0794-1GEA 551 EUR
APOSPC0794-1G APOSPC0794-5G
4-(Pentafluorthio)phenol 97%
4-(Pentafluorthio)phenol
Formel: C₆H₅F₅OS
Schmelzpunkt: 104…107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788516
CAS-Nummer: 774-94-7