3-(Pentafluorthio)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0796-1G
APOSPC0796-1GEA
0
EUR
APOSPC0796-1G
3-(Pentafluorthio)benzaldehyd 97%
3-(Pentafluorothio)benzaldehyde
Formel:
C₇H₅F₅OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788517 CAS-Nummer: 401892-80-6 |