3,5-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0797-25G
APOSPC0797-25GEA 137 EUR
APOSPC0797-25G
3,5-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol 97%
3,5-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₃Cl₂F₃
Molecular Weight: 215 g/mol
Siedepunkt: 173…174 °C
Schmelzpunkt: –13…–12 °C
Dichte: 1.47 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00203929
CAS-Nummer: 54773-20-5
UN: 1760
ADR: 8 III