3-(Pentafluorthio)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0803-1G
PC0803-5G
APOSPC0803-1GEA
400
EUR
APOSPC0803-1G
APOSPC0803-5G
3-(Pentafluorthio)benzonitril 97%
3-(Pentafluorthio)benzonitril
Formel:
C₇H₄F₅NS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788520 CAS-Nummer: 401892-82-8 UN: 3439 ADR: 6.1 III |