Ethyl 2-cyano-3-(4-fluorophenyl)acrylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-cyano-3-(4-fluorophenyl)prop-2-enoate, Ethyl α-cyano-4-fluorocinnamate
PC0815-5G
APOSPC0815-5GEA
157
EUR
APOSPC0815-5G
Ethyl 2-cyano-3-(4-fluorophenyl)acrylate
Ethyl 2-cyano-3-(4-fluorophenyl)acrylate
Formel:
C₁₂H₁₀FNO₂ Schmelzpunkt: 96…100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00176412 CAS-Nummer: 18861-57-9 |