1-(Methylsulfonyl)-4-(trifluormethoxy)benzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 4-(trifluoromethoxy)phenyl sulphone
PC0819-10G
PC0819-5G
APOSPC0819-10GEA
343
EUR
APOSPC0819-10G
APOSPC0819-5G
1-(Methylsulfonyl)-4-(trifluormethoxy)benzol 98%
1-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₈H₇F₃O₃S Schmelzpunkt: 64…65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00792426 CAS-Nummer: 87750-51-4 |