Allylheptafluoroisopropyl ether
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0847-5G
APOSPC0847-5GEA
633
EUR
APOSPC0847-5G
Allylheptafluoroisopropyl ether
Allylheptafluoroisopropyl ether
Formel:
C₆H₅F₇O Molecular Weight: 226,09 g/mol Siedepunkt: 64…65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042148 CAS-Nummer: 15242-17-8 UN: 1993 ADR: 3,III |