6-Fluor-m-toluylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0854-25G PC0854-5G
APOSPC0854-25GEA 0 EUR
APOSPC0854-25G APOSPC0854-5G
6-Fluor-m-toluylsäure
6-Fluor-m-toluylsäure
Formel: C₈H₇FO₂
Schmelzpunkt: 160…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00092819
CAS-Nummer: 321-12-0