2-Chlor-4-fluor-5-nitroanisol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC0858-1G PC0858-5G PC0858-25G
APOSPC0858-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0858-1G APOSPC0858-5G APOSPC0858-25G
2-Chlor-4-fluor-5-nitroanisol
2-Chlor-4-fluor-5-nitroanisol
Formel: C₇H₅ClFNO₃
Schmelzpunkt: 72…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03425810
CAS-Nummer: 84478-76-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR