3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC0891-100G PC0891-25G PC0891-5G
APOSPC0891-100GEA 0 EUR
APOSPC0891-100G APOSPC0891-25G APOSPC0891-5G
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril 97%
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Siedepunkt: 194 °C
Schmelzpunkt: 45…48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236280
CAS-Nummer: 231953-38-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR