1,2-Dibrom-1-chlor-1,2,2-trifluorethan 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC0898-100G
APOSPC0898-100GEA 120 EUR
APOSPC0898-100G
1,2-Dibrom-1-chlor-1,2,2-trifluorethan 98%
1,2-Dibrom-1-chlor-1,2,2-trifluorethan
Formel: BrClFCCBrF₂
Siedepunkt: 93…94 °C
Schmelzpunkt: –72,9 °C
Dichte: 2,248 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039316
CAS-Nummer: 354-51-8
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR