2-Fluor-6-methoxybenzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-methoxybenzene
PC0899-250MG
APOSPC0899-250MGEA 23.4 EUR
APOSPC0899-250MG
2-Fluor-6-methoxybenzylbromid
2-Fluor-6-methoxybenzylbromid
Formel: C₈H₈BrFO
Schmelzpunkt: 18…21 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08688579
CAS-Nummer: 500912-17-4
UN: 3265
ADR: 8,II