(3-Trifluoromethylphenoxy)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)acetic acid
PC0923-1G
APOSPC0923-1GEA
132
EUR
APOSPC0923-1G
(3-Trifluoromethylphenoxy)acetic acid
(3-Trifluoromethylphenoxy)acetic acid
Formel:
C₉H₇F₃O₃ Molecular Weight: 220,15 g/mol Schmelzpunkt: 92…98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03147381 CAS-Nummer: 349-82-6 UN: 1759 ADR: 8,III |