1-(4-Fluorophenyl)-3-hydroxy-1H-1,2,4-triazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-3-ol, 1-Fluoro-4-(3-hydroxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzene
PC0926-250MG
APOSPC0926-250MGEA
94.4
EUR
APOSPC0926-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-3-hydroxy-1H-1,2,4-triazole
1-(4-Fluorophenyl)-3-hydroxy-1H-1,2,4-triazole
Formel:
C₈H₆FN₃O Molecular Weight: 179.151 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04035653 CAS-Nummer: 42158-50-9 |