3-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC0934-100G PC0934-25G PC0934-5G
APOSPC0934-100GEA 0 EUR
APOSPC0934-100G APOSPC0934-25G APOSPC0934-5G
3-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid 97%
3-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₃S
Siedepunkt: 229…230 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01091016
CAS-Nummer: 220227-84-9
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR