Triethylammoniumdihydrogentrifluorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Triethylamin Trishydrofluorid, Triethylamin Trihydrofluorid
PC0945-500G
APOSPC0945-500GEA 176 EUR
APOSPC0945-500G
Triethylammoniumdihydrogentrifluorid
Triethylammonium dihydrogentrifluoride
Formel: C₆H₁₈F₃N
Molecular Weight: 161,21 g/mol
Siedepunkt: 70 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: –29 °C
Dichte: 0,989 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00043294
CAS-Nummer: 73602-61-6
EINECS: 277-550-5
UN: 2927
ADR: 6.1+8,I