5-Fluoro-2-thiobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Fluoro-2-mercaptobenzoic acid, 5-Fluoro-2-sulphanylbenzoic acid
PC0950-1G
APOSPC0950-1GEA 190 EUR
APOSPC0950-1G
5-Fluoro-2-thiobenzoic acid
5-Fluoro-2-thiobenzoic acid
Formel: C₇H₅FO₂S
Schmelzpunkt: 137…142 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02683508
CAS-Nummer: 120121-07-5