2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0964-25G PC0964-5G PC0964-100G
APOSPC0964-25GEA 0 EUR
APOSPC0964-25G APOSPC0964-5G APOSPC0964-100G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline 99%
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
Formel: C₇H₈FNO₂S
Schmelzpunkt: 145…147 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06800756
CAS-Nummer: 832755-13-2