1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]-1,4-diazepane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0966-1G
PC0966-5G
APOSPC0966-1GEA
114
EUR
APOSPC0966-1G
APOSPC0966-5G
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]-1,4-diazepane
Formel:
C₁₂H₁₇FN₂O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06800757 CAS-Nummer: 849924-88-5 |