Fluoroiodoacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0992-1G
PC0992-5G
APOSPC0992-1GEA
195
EUR
APOSPC0992-1G
APOSPC0992-5G
Fluoroiodoacetic acid
Fluoroiodoacetic acid
Formel:
C₂H₂FIO₂ Flammpunkt: 96 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07784241 CAS-Nummer: 471-45-4 UN: 3261 ADR: 8,III |