N-Acetyl-2-fluoro-DL-phenylalanine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(Acetylamino)-3-(2-fluorophenyl)propanoic acid
PC1000E-5G
APOSPC1000E-5GEA
80
EUR
APOSPC1000E-5G
N-Acetyl-2-fluoro-DL-phenylalanine 98%
N-Acetyl-2-fluoro-DL-phenylalanine
Formel:
C₁₁H₁₂FNO₃ Molecular Weight: 225,216 g/mol Schmelzpunkt: 148…150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017915 CAS-Nummer: 66574-84-3 |