Perfluoroheptanoyl chloride

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC10010-25G PC10010-5G
APOSPC10010-25GEA 0 EUR
APOSPC10010-25G APOSPC10010-5G
Perfluoroheptanoyl chloride
Perfluoroheptanoyl chloride
Formel: C₇ClF₁₃O
Siedepunkt: 106…107 °C
Dichte: 1,728 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00156013
CAS-Nummer: 52447-22-0
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR