4-Allyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1006T-250MG
APOSPC1006T-250MGEA
21.9
EUR
APOSPC1006T-250MG
4-Allyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 97%
4-Allyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Formel:
C₁₀H₆F₄O₂ Schmelzpunkt: 89…90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082610 CAS-Nummer: 79538-02-6 |