3-(Nonafluoro-tert-butyl)propan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10078-1G
APOSPC10078-1GEA 328 EUR
APOSPC10078-1G
3-(Nonafluoro-tert-butyl)propan-1-ol
3-(Nonafluoro-tert-butyl)propan-1-ol
Formel: C₆H₅F₉O
Molecular Weight: 264,089 g/mol
Siedepunkt: 134…135 °C
Schmelzpunkt: 36…37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00459229
CAS-Nummer: 14115-49-2