3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-(Chloroformyl)-2,4,6-trifluoro-m-xylene, 5-(Chlorocarbonyl)-2,4,6-trifluoro-m-xylene
PC10084-1G
APOSPC10084-1GEA 232 EUR
APOSPC10084-1G
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzoyl chloride
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzoyl chloride
Formel: C₉H₆ClF₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039201
CAS-Nummer: 886762-25-0
UN: 1760
ADR: 8,III