(2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC10086-1G PC10086-5G
APOSPC10086-1GEA 145 EUR
APOSPC10086-1G APOSPC10086-5G
(2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
(2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
Formel: C₄H₅F₃O
Siedepunkt: 82 °C
Dichte: 1,2487 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00156048
CAS-Nummer: 407-12-5
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR