Diethyl 2-(4-fluorophenyl)malonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Diethyl 2-(4-fluorophenyl)propane-1,3-dioate
PC10099-1G
APOSPC10099-1GEA
46.4
EUR
APOSPC10099-1G
Diethyl 2-(4-fluorophenyl)malonate
Diethyl 2-(4-fluorophenyl)malonate
Formel:
C₁₃H₁₅FO₄ Molecular Weight: 254.254 g/mol Siedepunkt: 161…162 °C (15 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039208 CAS-Nummer: 2965-90-4 |