4-Nitrobenzoldiazoniumtetrafluoroborat 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC10103-25G
APOSPC10103-25GEA 203 EUR
APOSPC10103-25G
4-Nitrobenzoldiazoniumtetrafluoroborat 98%
4-Nitrobenzoldiazoniumtetrafluoroborat
Formel: C₆H₄BF₄N₃O₂
Molecular Weight: 236,92 g/mol
Schmelzpunkt: 144…148 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012005
CAS-Nummer: 456-27-9
EINECS: 207-261-1
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR