2-Benzyloxy-5-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-(Benzyloxy)-5-fluorophenyl)boronic acid, 2-Benzyloxy-5-fluorobenzeneboronic acid
PC10106-500MG
APOSPC10106-500MGEA 21.9 EUR
APOSPC10106-500MG
2-Benzyloxy-5-fluorphenylboronsäure 98%
2-Benzyloxy-5-fluorphenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₂BFO₃
Molecular Weight: 246,0420 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03788403
CAS-Nummer: 779331-47-4