Ethyl-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)acetat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)acetate
PC1011-25G
PC1011-50G
PC1011-5G
APOSPC1011-25GEA
553
EUR
APOSPC1011-25G
APOSPC1011-50G
APOSPC1011-5G
Ethyl-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)acetat 97%
Ethyl-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)acetat
Formel:
C₁₂H₁₀F₆O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689894 CAS-Nummer: 144632-97-3 |