1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC10111-1G
PC10111-500MG
APOSPC10111-1GEA
244
EUR
APOSPC10111-1G
APOSPC10111-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₂ClF₃N₂O₂ Schmelzpunkt: 135…138 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00172245 CAS-Nummer: 337919-65-0 |