1,1,1-Trifluoro-3-[4-(3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropyl)homopiperazin-1-yl]propan-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC10115-500MG
APOSPC10115-500MGEA 688 EUR
APOSPC10115-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropyl)homopiperazin-1-yl]propan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropyl)homopiperazin-1-yl]propan-2-ol
Formel: C₁₁H₁₈F₆N₂O₂
Schmelzpunkt: 77…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02082052
CAS-Nummer: 477847-09-9