5-(Chloromethyl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC10127-1G
APOSPC10127-1GEA 0 EUR
APOSPC10127-1G
5-(Chloromethyl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazole
5-(Chloromethyl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₁₀H₆ClF₃N₂O
Siedepunkt: 87…90 °C/0,2mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06200906
CAS-Nummer: 844498-80-2
UN: 3265
ADR: 8,III