1,1-Difluoraceton 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1013-1G PC1013-25G PC1013-5G
APOSPC1013-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1013-1G APOSPC1013-25G APOSPC1013-5G
1,1-Difluoraceton 97%
1,1-Difluoraceton
Formel: C₃H₄F₂O
Siedepunkt: 46,5…46.7 °C/757mmHg
Dichte: 1,164 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 431-05-0
UN: 1224
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR