5-Amino-2-chloro-4-fluorophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10135-1G
APOSPC10135-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10135-1G
5-Amino-2-chloro-4-fluorophenol
5-Amino-2-chloro-4-fluorophenol
Formel: C₆H₅ClFNO
Schmelzpunkt: 157…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055622
CAS-Nummer: 84478-72-8