Ethyl-1-methyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
PC10137-5G
APOSPC10137-5GEA
69.6
EUR
APOSPC10137-5G
Ethyl-1-methyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-1-methyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel:
C₈H₉F₃N₂O₂ Molecular Weight: 222,167 g/mol Schmelzpunkt: 60…61 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02083398 CAS-Nummer: 111493-74-4 |