3-[Cyclohexyl(methyl)amino]-1,1,1-trifluoro-2-propanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10139-1G
APOSPC10139-1GEA
873
EUR
APOSPC10139-1G
3-[Cyclohexyl(methyl)amino]-1,1,1-trifluoro-2-propanol
3-[Cyclohexyl(methyl)amino]-1,1,1-trifluoro-2-propanol
Formel:
C₁₀H₁₈F₃NO Molecular Weight: 225,26 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03001225 CAS-Nummer: 446276-15-9 |