4,4'-Di(hydroxy)octafluorobiphenyl hydrate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1015-250MG
PC1015-500MG
APOSPC1015-250MGEA
21.9
EUR
APOSPC1015-250MG
APOSPC1015-500MG
4,4'-Di(hydroxy)octafluorobiphenyl hydrate
4,4'-Di(hydroxy)octafluorobiphenyl hydrate
Formel:
C₁₂H₄F₈O₃ Schmelzpunkt: 209…211 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149466 CAS-Nummer: 205926-99-4 |