4-(Trifluormethyl)nicotinamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10153-1G PC10153-10G
APOSPC10153-1GEA 0 EUR
APOSPC10153-1G APOSPC10153-10G
4-(Trifluormethyl)nicotinamid
4-(Trifluormethyl)nicotinamid
Formel: C₇H₅F₃N₂O
Schmelzpunkt: 164…167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00126658
CAS-Nummer: 158062-71-6